Przejdź do
O7252
Orange G
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonim(y):
1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid disodium salt, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Orange 10, Wool Orange 2G
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10N2Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.37
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-705-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4120705
Colour Index Number:
16230
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Orange G, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange
solubility
water: 1 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI key
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
General description
Orange G (C.l. 16230) is the disodium salt of benzeneazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid, C16H10N2O7S2Na2. Orange G, also known as wool orange 2G, is a component in several industry applications including cytology, histology, biology, and industrial staining. It is a component of Mallory′s connective tissue stain.
Application
Certified for use in Mallory′s connective tissue stain; Wilson-Ezrin method for pituitary acidophils; Kreyberg′s method for keratin and mucus; as a counterstain following Heidenhain′s iron hematoxylin on paraffin sections; Flemming′s triple stain on paraffin sections of onion root.
Orange G is typically used as a background or cytoplasmic stain for various biological samples including a common application within clincial cytology within Papanicolaou varients.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O3756861286
description
certified by the BSC
description
for NA electrophoresis
description
certified by the BSC, Dye content 80 %
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange
color
-
color
orange to very dark orange, and Red to Very Dark Red and Orange-Red and Red-Orange and Dark Red-Orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: 1 mg/mL, clear
solubility
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
solubility
H2O: 1 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
composition
-
composition
Dye content, 80%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Orange G
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)