Przejdź do
O4636
Oxytetracycline dihydrate
Assay (anhydrous basis) 95.0%-102.0%
Synonim(y):
5-Hydroxytetracycline dihydrate, Oxytetracycline, Oxytetracycline Anhydrous
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O9 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.46
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51284038
EC Number:
201-212-8
MDL number:
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
O.[H][C@@]12[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O)=C(O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H24N2O9.H2O/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H2/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
InChI key
IBZHEBHGZFICKS-IFLJXUKPSA-N
General description
Chemical structure: tetracycline
Application
Oxytetracycline is a tetracycline analog isolated from the actinomycete Streptomyces rimosus. It is used in studies on the oxytetracycline-resistance gene (otrA) and is used for fluorescence measurements of hepatocytes.
Biochem/physiol Actions
Antibiotic produced by Streptomyces rimosus.
Mode of Action: Inhibits protein synthesis (elongation) by preventing binding of aminoacyl-tRNA to the 30S subunit.
Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Mode of Resistance: Active efflux, ribosome protection, tetracycline inactivation.
Oxytetracycline inhibits translation, which results in cell death. It binds to the 30S ribosomal subunit and prevents the amino-acyl tRNA from binding to the A site of the ribosome, inhibiting protein synthesis (elongation). The binding is reversible in nature. Oxytetracycline is lipophilic so it can easily pass through a cell membrane and passively diffuses through channels in the bacterial membrane.
Analysis Note
solubility very slightly solube in water, it dissolves in dilute acid and alkaline solutions
Other Notes
10g,50g
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1491004PHR1537O5875
description
Assay (anhydrous basis) 95.0%-102.0%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)