Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł 454,75 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
454,75 zł
Cena katalogowa535,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
H2O: ~24 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
InChI
1S/C23H29N3O.2ClH/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26;;/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2;2*1H
InChI key
DLTOEESOSYKJBK-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description solid, ≥98% (HPLC) | description A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC₅₀ = 800 nM). | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition OK to freeze | storage condition - |
| solubility H2O: ~24 mg/mL | solubility ethanol: 7 mg/mL, DMSO: 7.3 mg/mL, H2O: 0.2 mg/mL | solubility DMSO: soluble | solubility - |
| color yellow | color white to off-white | color white | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?