Merck
O7251
Oleic anhydride
~99%, liquid
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoic anhydride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.91
EC Number:
246-522-4
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730211
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C36H66O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(37)39-36(38)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-34H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
OCNZHGHKKQOQCZ-CLFAGFIQSA-N
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
assay
~99%
form
liquid
bp
200-215 °C/11 mmHg (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
Packaging
Sealed ampule.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)