Przejdź do
O7753
Oxaloacetic acid
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
2-Oxosuccinic acid, Ketosuccinic acid, Oxalacetic acid, Oxobutanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
526,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.07
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-329-8
Beilstein/REAXYS Number:
1705475
MDL number:
526,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Oxaloacetic acid is a dicarboxylic acid that is present in every cell in the body. It is a metabolic intermediate of the tricarboxylic acid (TCA) cycle and gluconeogenesis.
Application
Oxaloacetic acid has been used to evaluate its effect on neuromuscular function and lifespan in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) model superoxide dismutase 1 (SOD1) G93A mice. It has also been used as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM) to culture chicken fibroblast (DF-1) cells and chemically immortalized leghorn male hepatoma (LMH) cells for functional validation experiments.
Biochem/physiol Actions
Oxaloacetic acid plays a vital role in central metabolism. It inhibits succinate dehydrogenase and is a key regulator of mitochondrial metabolism.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O9504O4126CRM69034
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC)
description
powder, suitable for hybridoma
description
≥97% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxaloacetic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is oxaloacetate The same as ox bile?
    1 answer
    1. No, this product is not the same as Ox Bile. The two materials are unrelated. See the link below to review availabe Ox Bile products:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/70168