Przejdź do
O9890
5Z-7-Oxozeaenol
≥98% (HPLC), powder, TAK1 inhibitor
Synonim(y):
C 292, F 152, FR148083, L 783279, LL-Z1640-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5Z-7-Oxozeaenol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)O[C@@H](C)CC=CC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)C\C=C\c2c1
InChI
1S/C19H22O7/c1-11-5-3-7-14(20)18(23)15(21)8-4-6-12-9-13(25-2)10-16(22)17(12)19(24)26-11/h3-4,6-7,9-11,15,18,21-23H,5,8H2,1-2H3/b6-4+,7-3-/t11-,15-,18+/m0/s1
InChI key
NEQZWEXWOFPKOT-BYRRXHGESA-N
Application
5Z-7-Oxozeaenol has been used:
  • as transforming growth factor β-activated kinase 1 (TAK1) inhibitor to treat human colon cancer cells
  • as TAK1-specific inhibitor to provide intraperitoneal injection to mice for aortic banding
  • as TAK1 inhibitor to treat cells for luciferase reporter assay
  • to test growth and differentiation factor 2 (GDF2)-mediated anoikis
Biochem/physiol Actions
5Z-7-oxozeaenol is a potent ATP-competitive irreversible inhibitor of ERK2 (IC50 = 80 nM), TAK1 (MEKK7), MKK7, and MEK1, which all contain a common cysteine residue in the ATP-binding site. 5Z-7-oxozeaenol has no activity against other MAP kinases. 5Z-7-oxozeaenol is also anti-inflammatory.
The anti-inflammatory effects of 5Z-7-oxozeaenol may affect cardiac hypertrophy.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the MAPKKKs and MAPKs pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0264D0444SML0551
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), film
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
film
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to off-white
color
faintly yellow to dark yellow
color
colorless to white
color
light yellow to dark yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. En el CoA de este producto (5Z-7-Oxozeaenol) la concentración en DMSO aparece expresada en MML. ¿Podrían aclararme qué significan esas unidades?¿Masa x vol?¿mmol/L?Porque no consigo encontrar ninguna referencia de concentraciones expresadas en MML.Gracias
    1 answer
    1. This product is analyzed for solubility in DMSO at ≥ 10.0 mg/ mL on a lot to lot basis. The MML references the solubility in mg/mL.