Przejdź do
P0032
Pyr3
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Ethyl-1-(4-(2,3,3-trichloroacrylamide)phenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
987,00 zł
838,95 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11Cl3F3N3O3
Masa cząsteczkowa:
456.63
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
838,95 zł
Cena katalogowa987,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1cnn(-c2ccc(NC(=O)\C(Cl)=C(\Cl)Cl)cc2)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C16H11Cl3F3N3O3/c1-2-28-15(27)10-7-23-25(12(10)16(20,21)22)9-5-3-8(4-6-9)24-14(26)11(17)13(18)19/h3-7H,2H2,1H3,(H,24,26)
InChI key
RZHGONNSASQOAY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pyr3 is a pyrazole compound that potently and selectively antagonizes TRPC3. Pyr3 inhibits TRPC3 by binding to the extracellular side of the receptor, resulting in suppression of B cell activation and cardiac hypertrophy.
Pyr3 is a pyrazole compound that potently and selectively antagonizes TRPC3. Pyr3 inhibits TRPC3 by binding to the extracellular side of the receptor, resulting in suppression of B cell activation and cardiac hypertrophy.
Members of the canonical transient receptor potential (TRPC) channel family are ion channels which conduct Ca+2 and are activated by membrane receptor-mediated stimulation of phospholipase C (PLC) activity. However, TRPC3 and other family members are also activated by membrane-independent diacylglycerol (DAG). BTP1 and BTP2 are pyrazoles that block TRPC channels, but they are not specific for TRPC subtypes. This channel is implicated in various processes, including B cell receptor (BCR)-mediated Ca+2 oscillations, activation of nuclear factor of activated T cells (NFAT), and promotion of cardiac hypertrophy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1241SML1243SML1145
Pyr3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0032
Pyr3
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)