Przejdź do
P0099
Paliperidone
≥98% (HPLC), risperidone metabolite, powder
Synonim(y):
3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Hydroxyrisperidone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
871,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27FN4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
871,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Paliperidone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3
InChI key
PMXMIIMHBWHSKN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Paliperidone has been used as an atypical antipsychotic drug (AAPD) to study its efficacy in preventing psychopathology of mice prenatally immune challenged with lipopolysaccharide (LPS). It has also been used as an atypical antipsychotic drug (AAPD) to explain the modulation of hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis in female mice prenatally treated with bacterial endotoxin lipopolysaccharide (LPS).
Biochem/physiol Actions
Paliperidone is an atypical antipsychotic; active metabolite of risperidone.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1491809H0761A04930
Paliperidone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1491809
Paliperidone
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
liquid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to brown
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paliperidone
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)