Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2010,00 zł
biological source
Serratia marcescens
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble, methanol: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from Serratia marcescens, ≥98% (HPLC), powder | description ~50% (TLC) | description ≥95% (HPLC) | description A cell-permeable tripyrrole alkaloid compound that displays immunosuppressive and anti-tumor properties irrespective of p53 status and multidrug resistance. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 50% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| biological source Serratia marcescens | biological source plant seeds (Digitalis purpurea) | biological source Streptomyces parvulus | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?