Przejdź do
SML1576
Undecylprodigiosin hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(Z)-[3-Methoxy-5-(1H-pyrrol-2-yl)-2H-pyrrol-2-ylidene]methyl]-5-undecyl-1H-pyrrole hydrochloride, CID 6438379 hydrochloride, Prodigiosin C-25 hydrochloride, Undecylprodiginin hydrochloride, Undecylprodiginine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H35N3O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.03
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptomyces parvulus
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
, faint red to dark red
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=CC(C2=CC=CN2)=N/C1=C\C3=CC=C(CCCCCCCCCCC)N3.[H]Cl
InChI
1S/C25H35N3O.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-20-15-16-21(27-20)18-24-25(29-2)19-23(28-24)22-14-12-17-26-22;/h12,14-19,26-27H,3-11,13H2,1-2H3;1H/b24-18-;
InChI key
ZZRPZWXEPLULCE-XWASNXTISA-N
Biochem/physiol Actions
Undecylprodigiosin is a tri-pyrolle antibiotic isolated from Streptomyces coelicolor A3 that exhibits immunosuppressive and apoptotic activities as well as antibacterial, antioxidative and UV protective properties.
Undecylprodigiosin is a tri-pyrolle antibiotic isolated from Streptomyces coelicolor A3 that exhibits immunosuppressive and apoptotic activities as well as antibacterial, antioxidative and UV protective properties. Undecylprodigiosin selectively induces p53 independent apoptosis in cancer cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0103
description
≥95% (HPLC)
description
from Serratia marcescens, ≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
color
, faint red to dark red
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)