Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 926,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, clear, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NS(=O)(=O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,(H2,9,10,11)
InChI key
ZZUZYEMRHCMVTB-UHFFFAOYSA-N
Application
Pifithrin-μ has been used:
- to treat microglial cell line to analyse its neuroprotective effect on M1-like and M2-like phenotype
- as heat shock protein (HSP)-70 inhibitor, to treat transfected Marc-145 cells
- to inhibit heat shock cognate 70 (Hsc70) to elucidate heat shock chaperones mouse embryonic stem cells
Biochem/physiol Actions
Pifithrin-μ is an inhibitor of p53 binding and anti-apoptotic, which directly inhibits p53 binding to mitochondria as well as to Bcl-xL and Bcl-2 proteins.
Pifithrin-μ is an inhibitor of p53 binding and anti-apoptotic, which directly inhibits p53 binding to mitochondria as well as to Bcl-xL and Bcl-2 proteins. PFTμ rescues cells from lethal γ-irradiation-induced cell death. Because pifithrin-μ shuts down only the p53-mitochondrial pathway without affecting the transcriptional functions of p53, it is superior to pifithrin-α.
Pifithrin-μ(PFT-μ) has neuroprotective capabilities against cell death in a preclinical model of hypoxia-ischemia (HI)-induced neonatal encephalopathy. It inhibits nuclear factor-ΙB (NF-ΙB) pathway by inhibiting the interaction of molecular chaperone heat shock protein (HSP)-70 with its substrates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pifithrin-μ
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?