Przejdź do
P0184
Pseudomonas exotoxin A
from Pseudomonas aeruginosa, protein synthesis inhibitor, lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
lyophilized powder
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pseudomonas exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa, lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, ~30% E1%/280
storage temp.
2-8°C
General description
Pseudomonas exotoxin A is secreted by Pseudomonas aeruginosa. It is a member of the family mono-ADP-ribosyltransferases.
Biochem/physiol Actions
Pseudomonas exotoxin A functions as an anticancer agent.
It catalyses the transfer of ADP-ribose moiety of NAD+ to the histidine imidazole ring of diphthamide.
Shown to be toxic to animals and to cell lines, and to inhibit protein synthesis via ADP ribosylation of elongation factor 2.
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Lyophilized powder containing Tris buffer, EDTA, NaCl and lactose
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200871P2318L9895
description
lyophilized powder
description
clone EXO-68, purified from hybridoma cell culture
description
whole antiserum
description
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
-
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Protein, ~30% E1%/280
composition
-
composition
-
composition
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)