Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5050,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2190,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
potency
0.25-100 ng/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI key
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
Gene Information
human ... PTGER1(5731), PTGER2(5732), PTGER3(5733), PTGER4(5734), PTGIR(5739)
mouse ... Ptger1(19216), Ptger2(19217), Ptger3(19218), Ptger4(19219)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Most biologically active prostaglandin. PGE2 induces cervical ripening and parturition; mediates bradykinin-induced vasodilation; regulates adenylyl cyclase. Tumor cells that over-express cyclooxygenase 2 display increased invasiveness, angiogenesis, and resistance to apoptosis that may be due to the PGE2-induced expression of angiogenic factors and stabilization of the anti-apoptotic protein, survivin.
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description synthetic, powder, BioReagent, suitable for cell culture | description ≥93% (HPLC), synthetic | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin. |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| assay ≥93% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) | assay - | assay >98% (HPLC) |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form solid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin E2
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?