Przejdź do
P0430
Periodic acid
suitable for electrophoresis, ≥99%
Synonim(y):
Paraperiodic acid, Iodic acid, Orthoperiodic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H5IO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.94
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
233-937-0
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder or crystals
Grade:
electrophoresis grade
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
electrophoresis grade
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: oxidant
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
122 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Periodic acid is commonly used as a component for glycoprotein stains. Selective staining of glycoproteins on SDS-PAGE and membranes is carried out using a modification of the Periodic Acid-Schiff (PAS) method. Staining of sugar moieties of glycoproteins yields magenta bands with a colorless background. The Periodic Acid/Schiff Reagent stains vicinal diol groups found mainly on peripheral sugars and sialic acids and is used as a general glycoprotein stain. Periodic acid is also used to cleave reversible cross-linkers (e.g. DATD, DHEBA) in PAGE gels.
Analysis Note
Tested for use in staining of glycoproteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7875375810379891
description
suitable for electrophoresis, ≥99%
description
ReagentPlus®, ≥99.0%
description
ACS reagent, 99%
description
99.999% trace metals basis
grade
electrophoresis grade
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
99.0-101.0% (ACS specification), 99%
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystals
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
mp
122 °C (lit.)
mp
122 °C (lit.)
mp
122 °C (lit.)
mp
122 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Periodic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)