Przejdź do
P0453
Piceatannol
≥98% (HPLC), Resveratrol analog, powder
Synonim(y):
(E)-4-[2-(3,5Dihydroxyphenyl)ethenyl]1,2-benzenediol, 3,3′,4,5′-Stilbenetetrol, 3,3′,4,5′-Tetrahydroxy-trans-stilbene, Astringenin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Piceatannol, powder
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
light tan to yellow
mp
223.0-227.0 °C
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
InChI key
CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
Gene Information
human ... CDK2(1017)
General description
Piceatannol is a natural tetrahydroxystilbene, that is extracted from grapes, red wine and Euphorbia lagascae seeds.
Application
Piceatannol has been used:
  • to study its effect on Ataxia-Telangiectasia Mutated (ATM) protein kinase
  • as an inhibitor of ZAP-70 (ζ-chain-associated protein kinase 70)
  • as an inhibitor of MRP1-mediated 2′,7′-bis-(carboxypropyl)-5(6)-carboxyfluorescein (BCPCF) transport in intact human erythrocytes and inside-out erythrocyte vesicles (IOVs)
Biochem/physiol Actions
Piceatannol is an analog of resveratrol that possess potential anti-oxidant, anti-cancer and anti-inflammatory properties. Picetannol has been shown to interfere with the cytokine signaling pathway, notably in the inhibition of the spleen tyrosine kinase (Syk) and PI3K. It also inhibits the activation of NFκB in human cultured cells, after treatment with several inflammatory agents, through inhibition of IκBα kinase and p65 phosphorylation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Physical form
Photosensitive powder
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
527948PHL83891PHL85355
description
powder
description
A cell-permeable, substrate competitive and reversible plant metabolite that inhibits the activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit (IC50 = 3 µM), PKC (IC50 = 8 µM), MLCK (IC50 = 12 µM).
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
form
crystalline solid
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
mp
223.0-227.0 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piceatannol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. i would like to know if this is a standard or is analytical grade
    1 answer
    1. This product is not tested for any specific application and is considered a general research grade rather than an analytical grade. Product PHL83891 is a reference standard that may be of interest, however it consists of the trans-isomer, only. See the links below to review a sample Certificate of Analysis for each item.
      P0453
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/P0453-5MG0000219282.pdf
      PHL83891
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/PDF723035.pdf