Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 198,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 368,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 751,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[CH2CH2OC6H4C(=NH)NH2]2·2HOCH2CH2SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
592.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-424-1
MDL number:
Form:
powder
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Pentamidine isethionate salt, powder
form
powder
Quality Segment
mp
188-194 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
originator
Celgene
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCS(O)(=O)=O.OCCS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChI key
YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Antimicrobial against Pneumocystis carinii.
Pentamidine isethionate salt has been used:
- as a positive control for anti-leishmanial, anti-plasmodial and cytotoxic assays
- as a prototypical compound to analyse the inhibitor effect on human ether-a-go-go-related gene (HERG) K+ channel trafficking
- as an anti-leishmanial agent in promastigotes
Biochem/physiol Actions
Neuroprotective; inhibits constitutive nitric oxide synthase in the brain; NMDA glutamate receptor antagonist.
Pentamidine isethionate is used as a second line drug for leishmaniasis.
Features and Benefits
This compound was developed by Celgene. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?