Przejdź do
P0609
Pepsin−Agarose from porcine gastric mucosa
lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid
Synonim(y):
Pepsin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
969,00 zł
25000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
1887,00 zł
50000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥30 units/mg dry solid
Biological source:
Porcine gastric mucosa
969,00 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine gastric mucosa
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥30 units/mg dry solid
mol wt
35 kDa
matrix
4% cross-linked beaded agarose
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Pepsin is an enzyme found in gastric secretion.
Application
Pepsin immobilized onto agarose beads can be used to digest and then separate out the active peptides of the glycoprotein gliadin.
Pepsin-agarose has been used as an immobilization tool to investigate the refolding ability of the pepsin enzyme. It has also been used for the preparation of F(ab′)2 fragments from rabbit IgG.
Used to produce F(ab′)2 fragments of antibodies.1
Biochem/physiol Actions
Preferentially cleaves C-terminal to Phe, Leu and Glu. It does not cleave at Val, Ala or Gly. pH optimum 2-4. Active in 4 M urea and 3 M guanidine HCl. Stable at 60 °C. Pepsin is irreversibly inactivated at pH > 6.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Preparation Note
One gram solid swells to 5-10ml packed gel.
Other Notes
One unit will produce a ΔA280 of 0.001 per min at pH 2.0 at 37 °C, measured as TCA-soluble products using hemoglobin as substrate. (Final volume = 16 mL. Light path = 1 cm.)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7012P7125SRE0001
description
lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid
description
lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
description
powder, ≥400 units/mg protein
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥3200 units/mg protein
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
specific activity
≥30 units/mg dry solid
specific activity
≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥400 units/mg protein
specific activity
≥3200 units/mg protein
biological source
Porcine gastric mucosa
biological source
-
biological source
Porcine gastric mucosa
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9001-75-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. It is impossible to store a reagent at -20. freezer's have an operating window of a few degrees either side of the temperature it is set at therefore it is not an obtainable storage requirement. please can you advise a range that is suitable for storage.
    1 answer
    1. For products requiring long-term storage in a freezer, labels indicate -20 °C. Typically, freezer facilities used for storing these products are thermostatically controlled to maintain temperatures within -10 to -25 °C. This range aligns with the recommended freezer storage conditions indicated in the United States Pharmacopeia.