Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 926,00 zł 787,10 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32080115
787,10 zł
Cena katalogowa926,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences
working volume
100 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
- All-glass construction
- Two pestles are supplied with each complete unit
- Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
- Small clearance pestle is used to form the final homogenate
- Replacement components are available and completely interchangeable
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Large clearance, working volume 100 mL | description Large clearance, working volume 15 mL | description Large clearance, working volume 2 mL | description Small clearance, working volume 100 mL |
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| manufacturer/tradename DWK Life Sciences | manufacturer/tradename DWK Life Sciences | manufacturer/tradename DWK Life Sciences | manufacturer/tradename DWK Life Sciences |
| working volume 100 mL | working volume 15 mL | working volume 2 mL | working volume 100 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder pestle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?