Przejdź do
P1034
Phenyl isothiocyanate
Sigma Grade, 8.36 M, suitable for solid phase protein sequencing analysis, ≥99% (GC), liquid
Synonim(y):
PITC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
10 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.19
UNSPSC Code:
12352118
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-138-1
Beilstein/REAXYS Number:
471392
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
concentration
8.36 M
refractive index
n20/D 1.6515 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
density
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
suitability
suitable for solid phase protein sequencing analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenyl isothiocyanate belongs to the class of aromatic compounds with isothiocyanate groups. It is typically used as a precolumn derivatization agent for the formation of phenylthiocarbamyl amino acids for their subsequent determination using chromatography techniques.
Application
Phenyl isothiocyanate may be used in the polypeptide and protein sequencing at the subpicomole and subnanomole levels, respectively, by applying automated Edman chemistry followed by the analysis using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique.
Derivatizing reagent for primary and secondary amines. Used in sequencing peptides by Edman degradation and in amino acid analyses by HPLC.
Packaging
One mL size packaged in flame sealed amber ampules under argon.
Ten mL size packaged in screw cap amber vials under argon.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
78780139742
description
Sigma Grade, 8.36 M, suitable for solid phase protein sequencing analysis, ≥99% (GC), liquid
description
for HPLC derivatization, the detection of alcohols and amines, ≥99.0%
description
reagent grade, 98%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
−21 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
density
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.13 g/mL at 20 °C, 1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.6515 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.6515 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenyl isothiocyanate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)