Przejdź do
P1146
Phosphatase, Acid from potato
lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid
Synonim(y):
(Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase acid optimum), Acid Phosphatase from potato
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
200 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
eCl@ss:
42010102
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-630-9
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥3.0 units/mg solid
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥3.0 units/mg solid
mol wt
69 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChI key
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Acid phosphatase from potato is a phosphomonoesterase, which can appear in multiple molecular forms of similar molecular mass but with different isoelectric points.
Application
Acid phosphatase from potato has been used in a study to assess the potential allergenicity of novel gene products. It has also been used in a study to remove eight phosphate groups from casein at a pH of 7.0.
The activity of potato acid phosphatase in various surfactant medias was examined. Bis(2- ethylhexyl)sodium sulfosuccinate, Brij 35, and SDS at 3mM inhibited phosphatase activity while the surfactant cetyltrimethylammonium bromide enhanced activity.
Biochem/physiol Actions
Acid phosphatases (APase) are a family of enzymes that non-specifically catalyze the hydrolysis of monoesters and anhydrides of phosphoric acid to produce inorganic phosphate at an optimum pH of 4 to 7.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrophenyl phosphate per min at pH 4.8 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
524529P1435P3627
description
lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid
description
-
description
ammonium sulfate suspension, ≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
description
≥0.4 unit/mg solid
specific activity
≥3.0 units/mg solid
specific activity
≥2 U/mg
specific activity
≥10.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
≥0.4 unit/mg solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
ammonium sulfate suspension
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
69 kDa
mol wt
-
mol wt
110 kDa
mol wt
58 kDa by gel filtration
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase, Acid from potato
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)