Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Specific activity:
≥0.8 U/g
Biological source:
Bacillus sp. (Bacillus amyloliquefaciens)
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Bacillus sp. (Bacillus amyloliquefaciens)
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥0.8 U/g
storage temp.
2-8°C
General description
Bacterial protease produced by submerged fermentation of a selected strain of Bacillus amyloliquefaciens
Application
Biochem/physiol Actions
Secretion of protease by Bacillus amyloliquefaciens can be inhibited by treatment with the fatty acid synthetase inhibitor cerulenin.
Legal Information
A product of Novozyme Corp.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description liquid, ≥0.8 U/g | description liquid, ≥250 units/g | description liquid, ≥16 U/g | description - |
| biological source Bacillus sp. (Bacillus amyloliquefaciens) | biological source - | biological source Bacillus sp. | biological source Bacillus sp. |
| specific activity ≥0.8 U/g | specific activity ≥250 units/g | specific activity ≥16 U/g | specific activity - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form granular |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?