Merck
P1463
Potassium tetraborate tetrahydrate
BioXtra, ≥99.5%
Synonim(y):
Potassium biborate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2B4O7 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.50
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-575-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
assay
≥99.5%
impurities
<0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%, sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Na: <0.05%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.[K+].[K+].[O-]B([O-])OB1OB(OB=O)O1
InChI
1S/B4O7.2K.4H2O/c5-1-8-3-10-4(11-3)9-2(6)7;;;;;;/h;;;4*1H2/q-2;2*+1;;;;
InChI key
FZICZLCGJZRAHS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)