Przejdź do
P154
Pinacidil monohydrate
powder
Synonim(y):
(±)-N-Cyano-N′-4-pyridinyl-N″-(1,2,2-trimethylpropyl)guanidine monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
645,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
2193,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19N5 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
262-294-9
MDL number:
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 40 mg/mL
SMILES string
O.CC(N\C(Nc1ccncc1)=N\C#N)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H19N5.H2O/c1-10(13(2,3)4)17-12(16-9-14)18-11-5-7-15-8-6-11;/h5-8,10H,1-4H3,(H2,15,16,17,18);1H2
InChI key
AFJCNBBHEVLGCZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Pinacidil monohydrate has been used:
  • in repolarization studies by infusing into left anterior descending artery (LAD)
  • to induce ATP-sensitive K+ (KATP) current in ventricular myocytes for electrophysiological studies
  • as a KATP opener to treat myocardial cells
Biochem/physiol Actions
Pinacidil is a KATP channel agonist. It protects cardiomyocytes by preventing loss of mitochondrial membrane potential. It prevents the caspase 3 activation in hypoxia/reoxygenation injury.
K+ channel activator; antihypertensive.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)