Przejdź do
P1585
PMA
for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC), Molecular Biology
Synonim(y):
Phorbol 12-myristate 13-acetate, NF-κB Activator, PKC Activator, croton oil, phorbol ester, protein kinase C activator, 12-O-Tetradecanoylphorbol 13-acetate, 4β,9α,12β,13α,20-Pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-one 12-tetradecanoate 13-acetate, PMA, TPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
772,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4660,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H56O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
616.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2407201
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
(Lyophilisate)
Storage condition:
protect from light
772,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
(Lyophilisate)
mol wt
616.83  g/mol
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: soluble (DMSO solutions can be stored dark at −20 °C for at least six months.), ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
General description
Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) can induce the activity of PLD1 (phospholipase D1) but not PLD2 (phospholipase D2).
Through the protein kinase C (PKC) signaling pathway, PMA is a tumor promoter associated with:
  • gene transcription
  • cell growth
  • cell differentiation
  • programmed cell death
  • immune pathway
  • receptor desensitization
Phorbol 12-myristate 13-acetate is used to study:
  • growth factors
  • hormones
  • cytokines-mediated regulation of cellular growth and differentiation
PMA (Phorbol 12-myristate 13-acetate) is an activator of protein kinase C (PKC) and a known tumor promoting agent. PMA also exhibits clastogenic (chromosome-breaking) activity.
Application
Suitable for
  • molecular biology studies as standard
  • analytical studies of tumor promoters
  • promotion of cell growth
PMA has been used:
  • for the detection of intracellular cytokines
  • in CellROX oxidative stress assay
  • for Huh7 cell stimulation to investigate dipeptidyl peptidase 9 (DPP9) re-distribution
  • as a positive control in B-cell receptor (BCR) stimulation of chronic lymphocytic leukaemia (CLL) cells
  • in the differentiation of monocytes (THP -1) into macrophages
Biochem/physiol Actions
Potent tumor promoter; activates protein kinase C (PKC) in vivo and in vitro.
Features and Benefits
  • Stimulation of interleukin 2 production of Jurkat cells
  • T-cell stimulation
  • Protein kinase C (PKC) activator
  • NF-κB Activator
  • Promotion of cell growth
  • Used in analytical studies of tumor promoters
  • Molecular Biology grade
Analysis Note
  • Stimulation of interleukin 2 production of Jurkat cells
  • T-cell stimulation
  • Protein kinase C (PKC) activator
  • NF-κB Activator
  • Promotion of cell growth
  • Used in analytical studies of tumor promoters
  • Molecular Biology grade
Disclaimer
Photosensitive, protect from light.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P813952440079346
PMA for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC), Molecular Biology
Sigma-Aldrich
P1585
PMA
description
for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC), Molecular Biology
description
≥99% (TLC), film or powder
description
Phorbol-12-myristate-13-acetate, CAS 16561-29-8, is the most common phorbol ester. Activates PKC at nanomolar concentrations.
description
synthetic, ≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
form
(Lyophilisate)
form
film or powder
form
solid
form
powder or solid (or crystals), film
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
solubility
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions), DMSO: soluble (DMSO solutions can be stored dark at −20 °C for at least six months.)
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
chloroform: 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–10 of 14 Questions  
  1. How can I safely remove the metal ring from the bottle?
    1 answer
    1. This product is packaged in amber glass serum vials with a septum and aluminim crimp cap.
      The perforated center tab of the crimp cap may be removed manually to reveal the septum, through which the material may be reconstituted via needle and syringe.
      The remaining aluminum 'ring' in intended to remain in place to secure the septum.
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/311/794/p1585dat.pdf
      Helpful?
  2. Can I use PMA alone for T cell activation or do I need to add Ionomycin as well?
    1 answer
    1. This product is tested for suitabilty for T-Cell activation without the addition of Ionomycin. However lectin/PHA is added. While not strictly required, Ionomycin is cited as an additional component in a number of publications. Please see the link below to review one such example:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10326540/
      Please see the following link to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/311/794/p1585dat.pdf
      Helpful?
  3. Can I store the stock solutions in DMSO at -80°C?
    1 answer
    1. For this product, stock solutions prepared in Dimethyl sulfoxide (DMSO) can be stored as aliquots at -20°C in the dark for at least six months. The stability of solutions stored at -80°C has not been evaluated. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/311/794/p1585dat.pdf
      Helpful?
  4. I received the product of PMA cat# P1585 in solution. But what is the product of PMA cat#1585 concentration? or volume? without concentration or volume can't be calculate the further dilution.
    1 answer
    1. The stock concentration is 100ug/mL.
      Helpful?
  5. How can I resuspend properly the PMA into the shipped vial? Can I open the vial?
    1 answer
    1. The packaging consists of an amber serum vial sealed with a septum and an aluminum crimp cap. The product is typically dissolved in the vial by injecting the appropriate volume of the selected solvent through the septum using a syringe. Additional solubility and solution stability information can be reviewed in the datasheet available for the general use product, P8139. See the link below to review these recommendations:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/816/596/p8139pis.pdf
      Helpful?
  6. What is the stock concentration of the PMA when adding DMSO. and How much of DMSO do we add?
    1 answer
    1. Suitability Assay - 2.5 ml of Jurkat cells (1 x 10e6 cells/mL) and 2.5 mLof fresh media (RPMI 1640 + 10% fetal calf serum containing 10 ml/l penicillin-streptomycin) were added to 25 cm2 culture bottles.
      The following additions were made in duplicate.
      a. Control - no additions
      b. 1 µg/ml PHA Control - add 10 µl PHA stock solution (0.5 mg/ml PHA in filter-sterilized PBS)
      c. 1 µg/ml PHA + 50 ng/ml PMA – 10 µl PHA stock solution + 2.5 µl PMA stock solution (100 µg/ml PMA in DMSO).
      As stated in part c. - the PMA stock solution is 100µg/ml PMA in DMSO.
      Please see the datasheet for more details:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/311/794/p1585dat.pdf
      Helpful?
  7. What is the storage temperature for Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P1585?
    1 answer
    1. Phorbol 12-myristate 13-acetate should be stored at -20°C.
      Helpful?
  8. What is the difference between Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P8139 and molecular biology grade Product P1585?
    1 answer
    1. Product P1585 has been tested and found suitable for stimulation of interleukin 2 production of Jurkat cells. Product P8139 has not tested in this application.
      Helpful?
  9. What is the stability of stock solutions of Phorbol 12-myristate 13-acetate, Product P1585, and how should I store them?
    1 answer
    1. Stock solutions in DMSO can be stored in the dark as aliquots at -20°C for at least six months.
      Helpful?
  10. How is Product P1585, Phorbol-12-myristate-13-acetate, packaged?
    1 answer
    1. P1585-1MG, P1585-10MG and P1585-25MG come to us pre-packaged by our supplier; all three sizes are packaged the same way. The packaging consists of an amber serum vial with a septum and an aluminum crimp cap. The septum has a PTFE (Teflon) liner, so the material inside the vial could only come in contact with glass and Teflon.
      Helpful?
1–10 of 14 Questions  