Przejdź do
P1629
TWEEN® 60
nonionic detergent
Synonim(y):
Polyethylene glycol sorbitan monostearate, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
1 gal
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
mol wt
estimated mol wt 1309
composition
stearic acid, 40-60% , total stearic and palmitic acid, ≥90%
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
CMC
27 mg/L
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14.9
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
TWEEN 60 is a niosome.
Application
Polyethylene glycol sorbitan monostearate, or TWEEN 60, has been used in a study to assess encapsulation of functional lipophilic components in surfactant-based colloidal delivery systems. It has also been used in a study to investigate doxorubicin loaded magneto-niosomes for targeted drug delivery.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
95754Y0002468STS0202
description
nonionic detergent
description
tested according to Ph. Eur.
description
(European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)
description
non-ionic detergent
technique(s)
RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
CMC
27 mg/L
CMC
-
CMC
-
CMC
27 mg/L
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14.9
HLB
-
HLB
-
HLB
14.9
mol wt
estimated mol wt 1309
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
estimated mol wt 1309
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 60
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?