Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 313,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
313,00 zł
Nazwa produktu
Pentoxifylline, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: ≥43 mg/mL, colorless to almost colorless
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
CN1C=NC2C1C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)N2C
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
InChI key
MQGNNJQTNFHNHK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA2B(136), LITAF(9516), PDE4B(5142), TNF(7124)
rat ... Tnf(24835)
Application
- used in the combinatorial treatment with itraconazole for paracoccidioidomycosis (PCM)
- to treat harvested sperms to check the effect of ′pentoxifylline exposed sperms′ in the contribution of embryonic growth
- to intrathecally inject female and male mice to investigate whether astrocytes and microglia could be causally involved in the maintenance of pain-like behaviour
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form solid | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility H2O: ≥43 mg/mL, colorless to almost colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| originator Sanofi Aventis | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ADORA2B(136), LITAF(9516), PDE4B(5142), TNF(7124) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentoxifylline
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?