Przejdź do
P1793
Pimozide
≥98% (TLC), powder, D₂ dopamine receptor antagonist
Synonim(y):
1-[1-[4,4-bis(4-Fluorophenyl)butyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
963,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H29F2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
218-171-7
MDL number:
Form:
powder
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pimozide,
form
powder
Quality Segment
solubility
DMSO: 18 mg/mL(lit.), chloroform: 5 mg/mL, H2O: insoluble(lit.)
originator
Teva
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34)c5ccc(F)cc5
InChI
1S/C28H29F2N3O/c29-22-11-7-20(8-12-22)25(21-9-13-23(30)14-10-21)4-3-17-32-18-15-24(16-19-32)33-27-6-2-1-5-26(27)31-28(33)34/h1-2,5-14,24-25H,3-4,15-19H2,(H,31,34)
InChI key
YVUQSNJEYSNKRX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D2 dopamine receptor antagonist; binds with high affinity to the cloned 5-HT7 receptor; Ca2+ channel antagonist; antipsychotic
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Cyclic Nucleotide-Gated (CNG) and Hyperpolarization Activated Cyclic Nucleotide-Gated (HCN) Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Teva. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P17500001539508BP682
Pimozide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P1750000
Pimozide
Pimozide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1539508
Pimozide
Pimozide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP682
Pimozide
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 18 mg/mL(lit.), chloroform: 5 mg/mL, H2O: insoluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Teva
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CACNA1G(8913), CYP3A4(1576), DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), HTR2A(3356), HTR7(3363), KCNH1(3756), KCNH2(3757), OPRD1(4985)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
rat ... Scnn1g(24768)
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), HTR2A(3356)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pimozide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. When dissolved in DMSO, at what temperature should I store the solution?
    1 answer
    1. The storage temperature and solution stability after reconstitution in DMSO have not been tested. It is recommended to make the solution fresh upon usage.