Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
form
suspension
extent of labeling
~40 μmol per mL (high substitution)
matrix
agarose, 6% cross-linked
matrix activation
epichlorohydrin
matrix attachment
ether
matrix spacer
3 atoms
particle size
45-165 μm
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description high substitution, extent of labeling: ~40 μmol per mL (high substitution) | description low substitution, extent of labeling: ~20 μmol per mL | description - | description matrix fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose |
| particle size 45-165 μm | particle size 45-165 μm | particle size 45-165 μm | particle size - |
| matrix agarose, 6% cross-linked | matrix agarose, 6% crosslinked | matrix agarose, 4% crosslinked | matrix fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose |
| form suspension | form suspension | form suspension | form isopropanol suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| matrix activation epichlorohydrin | matrix activation epichlorohydrin | matrix activation epoxy | matrix activation - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?