Przejdź do
P2783
Phosphotransacetylase from Bacillus stearothermophilus
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
Acetyl-CoA:orthophosphate acetyltransferase, Phosphate acetyltransferase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-855-2
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥3,000 units/mg protein (biuret)
3050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥3,000 units/mg protein (biuret)
composition
Protein, ≥20%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Phosphotransacetylase, from Bacillus stearothermophilus, is used to convert CoA to acetyl CoA. Phosphotransacetylase (pta) is used to study transport systems for acetate. It is used to study metabolic pathways in various bacterium.
Biochem/physiol Actions
Phosphotransacetylase converts CoA to acetyl CoA.
Physical form
Lyophilized powder containing potassium phosphate
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of CoA to acetyl CoA per min at pH 7.5 at 30 °C using acetyl phosphate as substrate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5538
description
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein (biuret)
description
lyophilized powder, 300-1,000 units/mg protein
specific activity
≥3,000 units/mg protein (biuret)
specific activity
300-1,000 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, ≥20%
composition
Protein, ≥60% biuret
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)