Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
Porcine pulmonary artery (Normal healthy)
form
solid
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 38
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
PPAEC zostały wykorzystane w pionierskim badaniu ruchliwości komórek śródbłonka, w którym ustalono, że asymetryczna dimetyloarginina (ADMA), inhibitor produkcji tlenku azotu i czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, zmniejsza fosforylację VASP za pośrednictwem PKG, prowadząc do obniżenia regulacji Rac1 i indukcji włókien naprężeniowych i ogniskowych przyczepności poprzez mechanizm zależny od RhoA/ROCK, prowadząc do zmniejszenia ruchliwości komórek i zwiększenia przepuszczalności śródbłonka, łącząc w ten sposób naprawę i funkcję naczyń z produkcją NO (Wojciak-Stothard, 2007, 2009). PPAEC zostały również wykorzystane do oceny adhezji śródbłonka do zdekellularyzowanych tętnic świńskich w celu opracowania przeszczepów do naprawy naczyń krwionośnych u ludzi (Xiong, 2013).
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 1. pasaż, >500 000 komórek w podłożu Porcine Endothelial Cell Growth Medium zawierającym 10% FBS i 10% DMSO
- Mogą być hodowane przez co najmniej 16 podwojeń
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| morphology Endothelial | morphology Endothelial | morphology Endothelial | morphology Endothelial |
| relevant disease(s) diabetes; cardiovascular diseases | relevant disease(s) diabetes; cardiovascular diseases | relevant disease(s) cardiovascular diseases | relevant disease(s) diabetes; cardiovascular diseases |
| biological source Porcine pulmonary artery (Normal healthy) | biological source bovine pulmonary artery (USDA-inspected cattle) | biological source Porcine coronary artery | biological source human pulmonary artery (normal) |
| karyotype 2n = 38 | karyotype 2n = 60 | karyotype 2n = 38 | karyotype 2n = 46 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?