Przejdź do
P3053
Penitrem A
≥95% (HPLC and TLC)
Synonim(y):
Tremortin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H44ClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
634.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95% (HPLC and TLC)
Form:
powder
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC and TLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@](O)(CC[C@@]4([H])[C@]5([H])OC(C)(C)[C@@]6([H])C[C@]7([H])C(=C)Cc8c(Cl)cc9[nH]c(c5c9c8[C@]67O)[C@]34C)[C@]1%10O[C@]%10([H])[C@@H](O)[C@H](O2)C(C)=C
InChI
1S/C37H44ClNO6/c1-15(2)28-27(40)31-37(45-31)23(43-28)9-10-33(6)34(7)18(8-11-35(33,37)41)29-25-24-21(39-30(25)34)14-20(38)17-12-16(3)19-13-22(32(4,5)44-29)36(19,42)26(17)24/h14,18-19,22-23,27-29,31,39-42H,1,3,8-13H2,2,4-7H3/t18-,19+,22+,23-,27-,28+,29-,31+,33+,34+,35-,36+,37-/m0/s1
InChI key
JDUWHZOLEDOQSR-JKPSMKLGSA-N
Application
Penitrem A has been used as Ca2+-Activated K+ (BK) channel blocker to study its effect on BK current in bag cell neurons.
Biochem/physiol Actions
Penitrem A intoxication causes ataxia, polypnea, and sustained tremors and may lead to seizures and death. Penitrem A affects the central and peripheral nervous system. It impairs the GABAergic neurotransmission in the cerebellum.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Originally isolated from Penicillium palitans
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLU300822449P3495HPA001818
description
≥95% (HPLC and TLC)
description
-
description
>98% (HPLC), lyophilized powder
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥95% (HPLC and TLC)
assay
-
assay
>98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)