Przejdź do
P3190
TWEEN® 65
Synonim(y):
Polyoxyethylenesorbitan Tristearate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
form
solid
composition
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
concentration
≥35% (palmitic acid, GC)
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
General description
TWEEN 65 is a fatty acid polyoxyethylene ester of sorbitan.
Application
TWEEN 65 has been used in a study as a carbon source for the reductive dechlorination of hexachlorobenzene in a mixed, methanogenic culture. It has also been used in a study to investigate its ability to stimulate growth of the hypocotyl of Amaranthus caudatus L.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STS0203P1379P1629
description
-
description
-
description
viscous liquid
description
nonionic detergent
form
solid
form
liquid (may appear solid at room temperature )
form
viscous liquid
form
-
technique(s)
protein purification: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein purification: suitable, RNA extraction: suitable, DNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, RNA extraction: suitable, protein purification: suitable, DNA extraction: suitable
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
composition
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
composition
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
composition
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
composition
stearic acid, 40-60% , total stearic and palmitic acid, ≥90%
concentration
≥35% (palmitic acid, GC)
concentration
-
concentration
≥40.0% (GC)
concentration
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
149.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)