Przejdź do
P3246
Pipamperone dihydrochloride
~99% (HPLC), dopamine receptor antagonist, powder
Synonim(y):
1′-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-[1,4′-bipiperidine]-4′-carboxamide dihydrochloride, R4050
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30N3O2F · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
219-507-5
MDL number:
Assay:
~99% (HPLC)
Form:
powder
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pipamperone dihydrochloride, ~99% (HPLC), powder
assay
~99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
H2O: >2.0 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NC(=O)C1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)N3CCCCC3
InChI
1S/C21H30FN3O2.2ClH/c22-18-8-6-17(7-9-18)19(26)5-4-12-24-15-10-21(11-16-24,20(23)27)25-13-2-1-3-14-25;;/h6-9H,1-5,10-16H2,(H2,23,27);2*1H
InChI key
BMXXSXQVMCXGJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Pipamperone dihydrochloride may be used:
  • as an internal standard in liquid chromatography with coulometric detection
  • as an antipsychotic drugs to test its interaction with human ether-a-go-go-related gene (hERG) channel
  • as an internal standard to spike human colostrum samples for reversed phase liquid chromatography- ultraviolet (LC-UV) analysis
Biochem/physiol Actions
Pipamperone, a butyrophenone derivative is a pharmacological chaperone and is a membrane-permeable dopamine receptor D4 (DRD4) antagonist. The affinity of pipamperone is higher for DRD4 and 5-hydroxytryptamine 2A receptor (5-HT2A) in comparison with DRD2. It may be useful therapeutic in treating behavioral disorders and psychomotor agitation symptoms.
D2 dopamine receptor antagonist; 5-HT2 serotonin receptor antagonist; antipsychotic.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0362A2846SML1949
description
~99% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
~99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >2.0 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
Abbott
originator
-
color
white
color
white to beige
color
off-white to light tan
color
white to beige
Co się dzieje?
WGK 1
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)