Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 302,00 zł |
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 661,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
2500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
302,00 zł
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
description
ammonium sulfate suspension, >=100 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥100 units/mg protein
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
activity assay: suitable
color
white to light yellow
foreign activity
lactic dehydrogenase ≤0.5%, phosphoglucose isomerase ≤0.01%, pyruvate kinase ≤0.05%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- to study glycogenesis and phosphoglycomutase deficiency in humans
- in phosphoglucomutase assays to study metabolic regulation
- for assay A to assay enzymes closely linked to glycogen metabolism in transformed BL21(DE3)C43 cells
- in sucrose synthase (SuSy) andADPglucose pyrophosphorylase (AGPase) assays(3)
- in enzyme activity assay for coupling the reduction of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+)to determine glucose-1-phosphate from sucrose and inorganic phosphate (Pi)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ammonium sulfate suspension, ≥100 units/mg protein | description - | description Type XI, lyophilized powder, ≥200 units/mg protein | description sufficient for 100 colorimetric tests |
| specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity ≥200 units/mg protein | specific activity - |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source rabbit muscle | biological source - | biological source rabbit muscle | biological source - |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphoglucomutase from rabbit muscle
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?