Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-603-1
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160701
Specific activity:
≥200 units/mg protein
Biological source:
rabbit muscle
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit muscle
Quality Segment
type
Type XI
form
lyophilized powder
specific activity
≥200 units/mg protein
composition
protein, 70-100% biuret
storage temp.
−20°C
Application
Phosphoglucose Isomerase (PGI) is an enzyme crucial for the interconversion of D-glucose 6-phosphate and D-fructose 6-phosphate. PGI is responsible for the second step of glycolysis and is involved in glucogenesis. It is highly conserved in bacteria and eukaryotes. It is used in sugar assays to convert fructose to glucose . Product 9544 is type XI and is from rabbit muscle. It is useful in enzyme systems requiring low sulfate.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Essentially sulfate-free powder containing citrate buffer salts
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of D-fructose 6-phosphate to D-glucose 6-phosphate per min at pH 7.4 at 25 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type XI, lyophilized powder, ≥200 units/mg protein | description Lyophilized powder, ≥ 100U/mg protein | description from yeast | description lyophilized powder, 300-1,000 units/mg protein |
| biological source rabbit muscle | biological source human | biological source yeast | biological source - |
| specific activity ≥200 units/mg protein | specific activity ≥100 U/mg Protein, ≥50 U/mg Solid | specific activity ~350 units/mg protein (at 25 °C with fructose-6-P as the substrate.) | specific activity 300-1,000 units/mg protein |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form suspension | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| type Type XI | type - | type - | type - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?