Przejdź do
P3405
POPSO hydrate
≥99% (titration)
Synonim(y):
Piperazine-1,4-bis(2-hydroxypropanesulfonic acid) dihydrate, Piperazine-N,N′-bis(2-hydroxypropanesulfonic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
668,10 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22N2O8S2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.42 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
842252
668,10 zł
Cena katalogowa786,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
7.2-8.5
pKa (25 °C)
7.8
solubility
1 M NaOH: 0.25 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
O.OC(CN1CCN(CC1)CC(O)CS(O)(=O)=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H22N2O8S2.H2O/c13-9(7-21(15,16)17)5-11-1-2-12(4-3-11)6-10(14)8-22(18,19)20;/h9-10,13-14H,1-8H2,(H,15,16,17)(H,18,19,20);1H2
InChI key
VPTYCVRYPYNQLU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M8767M5914
description
≥99% (titration)
description
≥99% (titration)
description
BioXtra, pH 10-12 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
1 M NaOH: 0.25 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
useful pH range
7.2-8.5
useful pH range
6.2-7.6
useful pH range
6.2-7.6
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)