Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 386,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 690,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
386,00 zł
Nazwa produktu
Papaverine hydrochloride, powder
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
H2O: 25 mg/mL
SMILES string
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
InChI key
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE4B(5142)
General description
Application
- in oxygenated Krebs solution for tissue mechanics analysis
- as a vasodilator in heparinized horse serum in tissue uptake technique
- as an inhibitor of H-MPP+ uptake into stably transfected 293 cells expressing either extraneuronal monoamine transporter (EMT) human or EMT rat
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility H2O: 25 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... PDE4B(5142) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papaverine hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
61-25-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?