Przejdź do
P3635
5β-Pregnane-3α,20α-diol glucuronide
≥98.00% (TLC), powder, progesterone metabolite
Synonim(y):
P3G, PDG, Pn3-G, Pregnanediol-3a-glucuronide, Pregnanediol-glucuronide, 3α,20α-Dihydroxy-5β-pregnane 3-glucuronide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.63
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
powder
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5β-Pregnane-3α,20α-diol glucuronide,
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)C1CCC2C3CCC4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
InChI
1S/C27H44O8/c1-13(28)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(8-10-26(14,2)19(16)9-11-27(17,18)3)34-25-22(31)20(29)21(30)23(35-25)24(32)33/h13-23,25,28-31H,4-12H2,1-3H3,(H,32,33)
InChI key
ZFFFJLDTCLJDHL-UHFFFAOYSA-N
General description
5β-Pregnane-3α,20α-diol glucuronide is a progesterone metabolite predominant in urine, during pregnancy. Presence of 5β-Pregnane-3α,20α-diol glucuronide in the urine indicates pregnancy, but it might also account for pseudopregnancy. It is useful in predicting the delivery time/end of pseudopregnancy.
Urinary pregnanediol glucuronide (PdG) seems to serve as an effective clinical marker for monitoring progesterone supplementation. PdG, along with other urinary metabolites such as luteinizing hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH), and estrone glucuronide (ElG), exhibit a strong association with ovarian excretion rates and demonstrate a high correlation with serum reproductive hormones. As a result, they can be used interchangeably to effectively monitor ovarian steroidogenesis.
Application
5β-Pregnane-3α,20α-diol glucuronide has been used in a cross-sectional analysis of hormone levels. It has also been used as a standard to measure estradiol-17β, pregnanediol-glucuronide (PdG) by a double-antibody enzyme immunoassay.
5β-Pregnane-3α,20α-diol glucuronide has been used in steroid enzyme immunoassay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8629903620
description
-
description
-
description
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥95% (CP)
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)