Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2990,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥1.5 units/mg protein (20-fold stimulation by cGMP (5 μM))
mol wt
76 kDa (monomer)
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRKG1(5592)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, buffered aqueous glycerol solution | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description ≥98% (HPLC), powder |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| specific activity ≥1.5 units/mg protein (20-fold stimulation by cGMP (5 μM)) | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| Gene Information human ... PRKG1(5592) | Gene Information human ... PRKG1(5592) | Gene Information human ... PRKG1(5592) | Gene Information - |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form powder |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127087-87-0
127087-87-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?