Przejdź do
G6129
Guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥99% (HPLC), Cyclic nucleotide, powder
Synonim(y):
3′,5′-Cyclic GMP monosodium salt, 3′,5′-cGMP-Na, Guanosine 3′,5′-cyclophosphate monosodium salt, cGMP, cyclic GMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
759,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N5NaO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
255-056-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6467425
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥99% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H12N5O7P.Na/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI key
KMPIYXNEROUNOG-GWTDSMLYSA-M
Biochem/physiol Actions
An important second messenger, cGMP is a major intracellular mediator of extracellular signals such as nitric oxide and natriuretic peptides. Cyclic GMP interacts with three types of intracellular receptor proteins: cGMP-dependent protein kinases, cGMP-regulated channels, and cGMP-regulated cyclic nucleotide phosphodiesterases. A primary action of elevated cGMP levels in vivo is the stimulation of cGMP-dependent protein kinase (PKG).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases and PKA & PKG pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
370656C5438G7504
description
≥99% (HPLC), powder
description
Important intracellular second messenger implicated in the action of nitric oxide in many cell types.
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
0.2 M NaHCO3: 50 mg/mL
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)