Przejdź do
P3754
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
BioReagent, suitable for scintillation
Synonim(y):
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene, 2,2′-p-Phenylene-bis(5-phenyloxazole), Di(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzene, POPOP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.40
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-304-6
Beilstein/REAXYS Number:
325741
MDL number:
eCl@ss:
32120505
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
mp
242-246 °C (lit.)
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI key
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl) benzene, also known as POPOP, is a well-known scintillation luminophore. It is an efficient fluorescent organic compound with high stokes shift. The POPOP dye is photostable in polar protic and polar aprotic solvents. The resulting photochemical quantum yield and the photodecomposition rate depend on the solvent′s electron affinity.
Application
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl) benzene or POPOP is widely used to detect radioactivity by scintillation counting.
Features and Benefits
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl) benzene or POPOP has the following advantages:
  • High fluorescence quantum yield.
  • High molar absorptivity.
  • Large Stokes Shift.
  • High Photostability in most organic solvents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
776262
description
BioReagent, suitable for scintillation
description
98%
mp
242-246 °C (lit.)
mp
110-115 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
suitability
suitable for scintillation
suitability
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)