Przejdź do
P3755
6-Propyl-2-thiouracil
≥99% (HPLC), powder
Synonim(y):
2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.23
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-103-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
130039
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-Propyl-2-thiouracil, enzyme inhibitor
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
218-220 °C (lit.)
solubility
10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI key
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DIO1(1733), TPO(7173)
General description
6-Propyl-2-thiouracil or 6-n-Propylthiouracil (PROP) is a compound with a bitter taste.
Application
6-Propyl-2-thiouracil (PROP) has been used to impregnate on disk for PROP taster status studies for sensory characterization in a defined human sample group. It has been used as a screening agent for testing the intensity of taste by labeled magnitude scale (LMS).
6-Propyl-2-thiouracil is a thyreostatic (thyroid hormone) agent that may be used as a reference material in thyreostatic drug separation and detection technologies such as capillary electrophoresis, high performance liquid chromatography (HPLC), or gas chromatography.
Biochem/physiol Actions
6-Propyl-2-thiouracil (6-PTU), a potential inhibitor of D1 iodothyronine deiodinase, is involved in the deiodination of iodothyronines. It is an uncompetitive inhibitor of iodothyronine substrates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46698P37000001578000
description
enzyme inhibitor
description
VETRANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
218-220 °C (lit.)
mp
218-220 °C (lit.)
mp
218-220 °C (lit.)
mp
218-220 °C (lit.)
Gene Information
human ... DIO1(1733), TPO(7173)
Gene Information
human ... DIO1(1733), TPO(7173)
Gene Information
human ... DIO1(1733), TPO(7173)
Gene Information
human ... DIO1(1733), TPO(7173)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Propyl-2-thiouracil
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)