Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
indirect ELISA: 1:100,000
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description fractionated antiserum, lyophilized powder | description clone SPA-27, ascites fluid | description saline suspension | description lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| antibody form fractionated antiserum | antibody form ascites fluid | antibody form - | antibody form - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source Staphylococcus aureus | biological source - |
| technique(s) indirect ELISA: 1:100,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:20,000, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form lyophilized powder | form - | form saline suspension | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?