P2069 is P3803 supplied with an equilibration buffer. Equilibration buffer B5658-1EA is required for DNA extraction.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 585,00 zł |
400 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
585,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
liquid
pH
6.5-6.9(pH of phenolic phase)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Molecular Biology | description Supplied with Equilibration buffer, Molecular Biology | description suitable for nucleic acid purification | description A 25:24:1 (v/v) mixture of phenol, chloroform and isoamyl alcohol, pH 6.7. Suitable for DNA and RNA applications. |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade Molecular Biology |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay - | assay ≥99% phenol basis (titration), >99% chloroform basis (HPLC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid (Two-layer) |
| pH 6.5-6.9(pH of phenolic phase) | pH 7.8-8.2(pH of phenolic phase after the addition of Equilibration Buffer), 6.5-6.9(pH of phenolic phase) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 25:24:1
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, I have used in the past P2069, which needs the equilibration buffer for pH8. Does P3803 also need the same equilibration buffer B5658-1EA? Thank you!
1 answer-
Helpful?
-
-
I received two bottles. One for the phenol and one for the buffer. Do I need to add the phenol to the buffer? or the buffer already contains the phenol?
1 answer-
Yes, the equilibration buffer is to be added before use, according to the following instructions:
Add the entire contents of the small bottle of Equilibration Buffer to the large bottle of Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol reagent.
Mix gently and allow the phases to separate before use, typically 2–4 hours.
This will adjust the pH of the phenol phase from pH 6.7±0.2 to 8.0±0.2.Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/490/315/p3803pis.pdfHelpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
I see that you list two equilibrated Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol products. When should I use Product P3803, and when should I use Product P2069?
1 answer-
In short, P3803 is for RNA work, and P2069 is for DNA work. Product P2069 consists of one bottle of Product P3803 and one bottle of Product B5658. The B5658 is added to the P3803 to raise the pH of the organic phase from 6.7 to 8.0; pH 8.0 is not suitable for RNA work, because RNA can degrade at the higher pH.