Przejdź do
P3880
Protamine chloride from salmon
Grade V, Histone, free(Millon test)
Synonim(y):
Protamine Chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
fish (salmon)
Quality Segment
type
Grade V
form
solid
impurities
Histone, free (Millon test)
solubility
H2O: soluble, clear
storage temp.
−20°C
Application
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4005P4380P3369
description
Grade V, Histone, free(Millon test)
description
Grade IV, Histone, free(Millon test)
description
Grade II
description
meets USP testing specifications
biological source
fish (salmon)
biological source
fish (salmon)
biological source
fish (salmon)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
solubility
H2O: soluble, clear
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
type
Grade V
type
Grade IV
type
Grade II
type
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)