Przejdź do
P4505
Protamine sulfate
powder
Synonim(y):
Clupeine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
621,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Protamine sulfate salt from herring, Grade III, histone, free(Millon test)
biological source
fish (herring)
Quality Segment
type
Grade III
form
powder
impurities
histone, free (Millon test)
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Application
May be used for the removal of DNA from protein samples or for the purification of DNA binding proteins. It may be used as an alternative to polybrene in retroviral-mediated gene transfer.
Biochem/physiol Actions
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Protamine sulfate is a small cationic protein that binds and precipitates DNA. Neutralizes the anticoagulant activity of heparin. Inhibits lipoprotein lipase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4380P4020D6898
description
Grade III, histone, free(Millon test)
description
Grade II
description
Grade X, amorphous powder
description
Type XIV
biological source
fish (herring)
biological source
fish (salmon)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
amorphous powder
form
solid
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL
solubility
water: 2 mg/mL, clear to hazy, colorless
type
Grade III
type
Grade II
type
Grade X
type
Type XIV
impurities
histone, free (Millon test)
impurities
-
impurities
histone, free (Millon test)
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is it possible to confirm whether product P4505 contains salts (Mg+2, Na+) as impurities or due to its origin?
    1 answer
    1. There is no information regarding the presence of other salts, as the product is currently sourced from an external supplier(s). The supplier's Certificate of Analysis does not mention the testing for salts such as magnesium or calcium.