Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 458,00 zł |
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
458,00 zł
biological source
bacterial (Aerococcus spp.)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥35 units/mg protein (biuret)
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥35 units/mg protein (biuret) | description Native pyruvate oxidase from Aerococcus viridans. Catalyzes the oxidation of pyruvate to acetylphosphate, carbon dioxide, and hydrogen peroxide in the presence of phosphate. | description lyophilized powder, ≥70 units/mg solid | description lyophilized powder, ≥1.5 U/mg |
| specific activity ≥35 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥25 U/mg | specific activity ≥70 units/mg solid | specific activity ≥1.5 U/mg |
| biological source bacterial (Aerococcus spp.) | biological source - | biological source - | biological source - |
| form lyophilized powder | form lyophilized solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?