Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 278,00 zł |
Informacje o tej pozycji
278,00 zł
Nazwa produktu
Phosphate buffered saline, Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
Quality Segment
description
Sodium chloride, 150 mM, and sodium phosphate, 150 mM
form
liquid
pH
7.2 (25 °C)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Autoclaved, pH 7.2 (25 °C) | description pH 7.2 (25 °C) | description BioUltra, solution | description pH 7.4, contains BSA, powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form solution | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| pH 7.2 (25 °C) | pH 7.2 (25 °C) | pH 7.1-7.3 | pH 7.4 |
| description Sodium chloride, 150 mM, and sodium phosphate, 150 mM | description - | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?