Przejdź do
P4300
Pectinase from Rhizopus sp.
suitable for plant cell culture, BioReagent, crude powder
Synonim(y):
Macerozyme R-10, Poly-(1,4-α-D-galacturonide) glycanohydrolase, Polygalacturonase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
232-885-6
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160701
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
form
crude powder
specific activity
400-800 units/g solid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Pectinase P4300 is a natural pectinase (polygalacturonase) derived from fungus Rhizops sp. that randomly hydrolyzes the (1→4)-α-D-galactosiduronic linkages in pectate and other galacturonans. This enzyme breaks down pectin found in the middle lamella of plant cell walls. Pectinase helps facilitate the maceration of plant materials and extraction processes. Pectinase P4300 is used in plant protoplast preparation to digest cell wall prior to organelle isolation.
Application
Used in plant protoplast preparation to digest cell wall prior to organelle isolation.
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of galacturonic acid from polygalacturonic acid per min at pH 4.0 at 25 °C.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)