Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 683,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
683,00 zł
Nazwa produktu
Pifithrin-α, ≥95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
off-white
mp
192.1-192.5 °C (lit.)
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br[H].Cc1ccc(cc1)C(=O)CN2C(=N)SC3=C2CCCC3
InChI
1S/C16H18N2OS.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)14(19)10-18-13-4-2-3-5-15(13)20-16(18)17;/h6-9,17H,2-5,10H2,1H3;1H
InChI key
HAGVCKULCLQGRF-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study the effect of specific p53 inhibitor on p53-upregulated modulator of apoptosis (PUMA) expression after transient global cerebral ischemia (tGCI)
- as p53 inhibitor to treat PA1 cells
- as a tumor protein p53 (TRP53) inhibitor, to treat mouse lung epithelial-12 (MLE-12) cells
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC), powder | description A cell-permeable chemical inhibitor of p53. | description ≥97% (HPLC), solid | description A cell-permeable sulfonamide that blocks p53 interaction with Bcl-xL and Bcl-2 proteins and selectively inhibits p53 translocation to mitochondria without affecting the transactivation function of p53. |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility H2O: insoluble, DMSO: soluble >10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 50 mg/mL |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition desiccated | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?